2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoylchloride
F0765-5G F0765-1G
TCIAF0765-5GEA 1980 DKK
TCIAF0765-5G TCIAF0765-1G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molekylvægt: 226.56 g/mol
Massefylde: 1.465
Flammepunkt: 82°C
MDL Number: MFCD00061160
CAS-nummer: 109227-12-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c117bed4a59af2a1d3cfae78f78d3031e765985a&vid=c117bed4a59af2a1d3cfae78f78d3031e765985a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %