ω-Brom-2,4-dichloracetophenon 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2,4-Dichlorophenacyl bromide, α-Bromo-2,4-dichloroacetophenone, 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone
H59615.03 H59615.06
H59615.03EA 880 DKK
H59615.03 H59615.06
ω-Brom-2,4-dichloracetophenon 95%
ω-Brom-2,4-dichloracetophenon
Formel: C₈H₅BrCl₂O
Smeltepunkt: 25…29 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053005
CAS-nummer: 2631-72-3
EINECS: 220-116-7
UN nummer: 1759
ADR: 8,III