Spermidin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
14918-1 14918-5 14918-10 14918-25
CAYM14918-1EA 678 DKK
CAYM14918-1 CAYM14918-5 CAYM14918-10 CAYM14918-25
Spermidin
Spermidin
Formel: C₇H₁₉N₃
Molekylvægt: 145.25 g/mol
Kogepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 20…25 °C
Massefylde: 0.925 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008229
CAS-nummer: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
Merck Index: 12,08893