Ethyl fluoracetat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Fluoroacetic ethyl ester
H61340.09 H61340.18
H61340.09EA 454 DKK
H61340.09 H61340.18
Ethyl fluoracetat ≥98%
Ethyl fluoracetat
Formel: C₄H₇FO₂
Kogepunkt: 119…120 °C
Massefylde: 1,093
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000450
CAS-nummer: 459-72-3
EINECS: 207-297-8
UN nummer: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,4167