Dimethylfumarat
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fumaric acid dimethyl ester
14714-50 14714-100
CAYM14714-50EA 899 DKK
CAYM14714-50 CAYM14714-100
Dimethylfumarat
Dimethylfumarat
Formel: C₆H₈O₄
Kogepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 102 °C
Massefylde: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064438
CAS-nummer: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Merck Index: 13,04308