cis-4-Isopropylcyclohexancarboxylsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H62594.MD H62594.03 H62594.06
H62594.MDEA 960 DKK
H62594.MD H62594.03 H62594.06
cis-4-Isopropylcyclohexancarboxylsyre ≥97%
cis-4-Isopropylcyclohexancarboxylsyre
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 7084-93-7
EINECS: 230-385-2