3-Butyn-1-ol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
B0799-25ML
B0799-5ML
TCIAB0799-25MLEA
476
DKK
TCIAB0799-25ML
TCIAB0799-5ML
3-Butyn-1-ol ≥97.0% (by GC)
3-Butyn-1-ol
Formel:
C₄H₆O Kogepunkt: 130°C Smeltepunkt: –64 °C Massefylde: 0,9262 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 36°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002955 CAS-nummer: 927-74-2 EINECS: 213-161-9 UN nummer: 1987 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |