4,4,4-Trifluor-1-butanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T2781-5G T2781-1G
TCIAT2781-5GEA 723 DKK
TCIAT2781-5G TCIAT2781-1G
4,4,4-Trifluor-1-butanol ≥98.0% (by GC)
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Formel: C₄H₇F₃O
Molekylvægt: 128.09 g/mol
Kogepunkt: 125°C
Massefylde: 1.217
Flammepunkt: 52°C
MDL Number: MFCD00041483
CAS-nummer: 461-18-7
UN nummer: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d70846f1c467f6ee70a1044fa7701e94955ab7&vid=f2d70846f1c467f6ee70a1044fa7701e94955ab7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %