2-Brom-6-fluorbenzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61251.03 H61251.06
H61251.03EA 697 DKK
H61251.03 H61251.06
2-Brom-6-fluorbenzoesyre ≥97%
2-Brom-6-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄BrFO₂
Smeltepunkt: 154…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01569539
CAS-nummer: 2252-37-1