4-Fluor-2-nitroanisol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
H61110.06 H61110.14
H61110.06EA 505 DKK
H61110.06 H61110.14
4-Fluor-2-nitroanisol ≥98%
4-Fluor-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
Molekylvægt: 171.13 g/mol
Smeltepunkt: 62…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013375
CAS-nummer: 445-83-0