5-Fluor-2-nitroanilin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H61806.06 H61806.14 H61806.22
H61806.06EA 467 DKK
H61806.06 H61806.14 H61806.22
5-Fluor-2-nitroanilin 97%
5-Fluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molekylvægt: 156.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00034065
CAS-nummer: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III