2-Fluor-3-nitropyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61260.14 H61260.22
H61260.14EA 1140 DKK
H61260.14 H61260.22
2-Fluor-3-nitropyridin ≥98%
2-Fluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Kogepunkt: 110 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095068
CAS-nummer: 1480-87-1