2-Brom-4-chlorbenzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H59777.03 H59777.06
H59777.03EA 527 DKK
H59777.03 H59777.06
2-Brom-4-chlorbenzoesyre ≥97%
2-Brom-4-chlorbenzoesyre
Formel: C₇H₄BrClO₂
Smeltepunkt: 157…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672930
CAS-nummer: 936-08-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III