2,5-Dimethylpyrrole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D0260-25ML D0260-5ML
TCIAD0260-25MLEA 788 DKK
TCIAD0260-25ML TCIAD0260-5ML
2,5-Dimethylpyrrole ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethylpyrrole
Formel: C₆H₉N
Kogepunkt: 169°C
Flammepunkt: 54°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005223
CAS-nummer: 625-84-3
EINECS: 210-913-8
UN nummer: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f41093336ad1d2988f805cf1afa5b8545b6bc4f&vid=4f41093336ad1d2988f805cf1afa5b8545b6bc4f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %