Ethyl-2-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
E0837-25G E0837-5G
TCIAE0837-25GEA 1270 DKK
TCIAE0837-25G TCIAE0837-5G
Ethyl-2-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
Kogepunkt: 217°C
Flammepunkt: 46°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005980
CAS-nummer: 15862-72-3
EINECS: 239-990-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16c7febd3e44c1b3fe0b66d6b6bd0698be415e79&vid=16c7febd3e44c1b3fe0b66d6b6bd0698be415e79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %