(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate, (R)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
N0655-25G N0655-5G
TCIAN0655-25GEA 3390 DKK
TCIAN0655-25G TCIAN0655-5G
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
Kogepunkt: 110°C
Flammepunkt: 90°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03093637
CAS-nummer: 25137-01-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd0407e410fba00dbe218c179d72e42841fa4674&vid=bd0407e410fba00dbe218c179d72e42841fa4674&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to -2.0 deg (neat)