5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H26378.06
H26378.14
H26378.06EA
966
DKK
H26378.06
H26378.14
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Purity: 98%
CAS No.: 1762-34-1
Molecular Formula: C12H12N2
Formula Weight: 184.24
Melting Point: 114-117°
Boiling Point: 140°/3mm
MDL No.: MFCD01740554
Formel:
C₁₂H₁₂N₂ Kogepunkt: 140 °C (3 mmHg) Smeltepunkt: 114…117 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01740554 CAS-nummer: 1762-34-1 |