2-(Trimethylstannyl)pyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
T1742-1G
T1742-5G
TCIAT1742-1GEA
1120
DKK
TCIAT1742-1G
TCIAT1742-5G
2-(Trimethylstannyl)pyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-(Trimethylstannyl)pyridine
Formel:
C₈H₁₃NSn Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01631312 CAS-nummer: 13737-05-8 UN nummer: 2788 ADR: 6.1,I |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |