1-Aminopiperidine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L14078.06 L14078.14 L14078.22
L14078.06EA 681 DKK
L14078.06 L14078.14 L14078.22
1-Aminopiperidine 97%
1-Aminopiperidine
Purity: 97% CAS No.: 2213-43-6 Molecular Formula: C5H12N2 Formula Weight: 100.16 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 145-147° Beilstein Reference: 383565 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00006489
Formel: C₅H₁₂N₂
Molekylvægt: 100.16 g/mol
Kogepunkt: 145…147 °C
Massefylde: 0.928
Flammepunkt: 36 °C (96 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006489
CAS-nummer: 2213-43-6
EINECS: 218-666-8
ADR: 3 III