1-Aminopiperidine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
104410100
104410250
ACRO104410100EA
818
DKK
ACRO104410100
ACRO104410250
1-Aminopiperidine 97%
1-Aminopiperidine
Formel:
C₅H₁₂N₂ Massefylde: 0,928 g/cm³ Flammepunkt: 36 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006489 CAS-nummer: 2213-43-6 EINECS: 218-666-8 UN nummer: 2920 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4735 to 1.4775 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Insoluble matter | ≤1 % (in acid) |