Propyl-3-propoxypyridine-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P1196-1G P1196-5G
TCIAP1196-1GEA 821 DKK
TCIAP1196-1G TCIAP1196-5G
Propyl-3-propoxypyridine-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Propyl-3-propoxypyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₇NO₃
MDL Number: MFCD00191575
CAS-nummer: 134319-22-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e6fe1eb43a46404a7ff2a4241c819dde76ae0dc&vid=2e6fe1eb43a46404a7ff2a4241c819dde76ae0dc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %