6-Amino-2-methylquinoline 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13967.03
A13967.06
A13967.03EA
1100
DKK
A13967.03
A13967.06
6-Amino-2-methylquinoline 97%
6-Amino-2-methylquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 65079-19-8
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 189-191°
Beilstein Reference: 114795
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Smeltepunkt: 189…191 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052600 CAS-nummer: 65079-19-8 |