1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
B20325.14
B20325.06
B20325.14EA
2520
DKK
B20325.14
B20325.06
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 14411-56-4
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Odour: Mild
Boiling Point: 205°
MDL No.: MFCD00060845
Formel:
C₁₂H₁₈ Kogepunkt: 205 °C Massefylde: 0,86 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00060845 CAS-nummer: 14411-56-4 |