2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2298-25G
M2298-5G
TCIAM2298-25GEA
1870
DKK
TCIAM2298-25G
TCIAM2298-5G
2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Formel:
C₉H₁₂O Kogepunkt: 115°C Flammepunkt: 107°C |
MDL Number:
MFCD00002904 CAS-nummer: 699-02-5 EINECS: 211-824-7 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |