2-(3-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M1376-25G
M1376-5G
TCIAM1376-25GEA
2750
DKK
TCIAM1376-25G
TCIAM1376-5G
2-(3-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(3-Methylphenyl)ethanol
Formel:
C₉H₁₂O Kogepunkt: 243°C Flammepunkt: 109°C |
MDL Number:
MFCD00002896 CAS-nummer: 1875-89-4 EINECS: 217-508-5 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |