4,4'-Diisopropylbiphenyl ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20779.03 B20779.06
B20779.03EA 403 DKK
B20779.03 B20779.06
4,4'-Diisopropylbiphenyl ≥97%
4,4'-Diisopropylbiphenyl
Purity: 97% CAS No.: 18970-30-4 Molecular Formula: C18H22 Formula Weight: 238.37 Melting Point: 66° MDL No.: MFCD00043533
Formel: C₁₈H₂₂
Molekylvægt: 238.37 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043533
CAS-nummer: 18970-30-4