4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
H53376.06 H53376.14
H53376.06EA 753 DKK
H53376.06 H53376.14
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol ≥98%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 2117-12-6 Molecular Formula: C7H14OSi Formula Weight: 142.27 Flash Point: 60°(140°F) Boiling Point: 97-98°/24mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00190217
Formel: C₇H₁₄OSi
Kogepunkt: 97…98 °C (24 mmHg)
Massefylde: 0,854
Flammepunkt: 60 °C (140 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190217
CAS-nummer: 2117-12-6
ADR: 3,III