4-Phenyl-1-butyne ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L12946.06
L12946.14
L12946.06EA
1240
DKK
L12946.06
L12946.14
4-Phenyl-1-butyne ≥98%
4-Phenyl-1-butyne
Purity: 98%
CAS No.: 16520-62-0
Molecular Formula: C10H10
Formula Weight: 130.19
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 189-190°
MDL No.: MFCD00041667
Formel:
C₁₀H₁₀ Kogepunkt: 189…190 °C Massefylde: 0,926 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041667 CAS-nummer: 16520-62-0 |