1-Bromo-3-isopropoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Bromophenyl isopropyl ether
B2198-25G B2198-5G
TCIAB2198-25GEA 575 DKK
TCIAB2198-25G TCIAB2198-5G
1-Bromo-3-isopropoxybenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3-isopropoxybenzene
Formel: C₉H₁₁BrO
Molekylvægt: 215.09 g/mol
Flammepunkt: 109°C
MDL Number: MFCD00070756
CAS-nummer: 131738-73-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=864d686502b61bbdab2e654b0f394916e3342195&vid=864d686502b61bbdab2e654b0f394916e3342195&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %