1-Bromo-2-isopropoxybenzene ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B25688.06
B25688.14
B25688.06EA
549
DKK
B25688.06
B25688.14
1-Bromo-2-isopropoxybenzene ≥97%
1-Bromo-2-isopropoxybenzene
Purity: 97%
CAS No.: 701-07-5
Molecular Formula: C9H11BrO
Formula Weight: 215.09
Odour: Aromatic
Boiling Point: 73°/2mm
MDL No.: MFCD00070759
Formel:
C₉H₁₁BrO Kogepunkt: 73 °C (2 mmHg) Massefylde: 1,34 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00070759 CAS-nummer: 701-07-5 |