5-Cyano-2-methylpyridine ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline
L09875.03 L09875.06
L09875.03EA 381 DKK
L09875.03 L09875.06
5-Cyano-2-methylpyridine ≥99%
5-Cyano-2-methylpyridine
Purity: 99% CAS No.: 3222-48-8 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 83-87° Boiling Point: 216-217° MDL No.: MFCD00038042
Formel: C₇H₆N₂
Molekylvægt: 118.14 g/mol
Kogepunkt: 216…217 °C
Smeltepunkt: 83…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038042
CAS-nummer: 3222-48-8