3-Cyano-4-methylaniline 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Amino-2-methylbenzonitrile
H61422.06 H61422.14
H61422.06EA 984 DKK
H61422.06 H61422.14
3-Cyano-4-methylaniline 97%
3-Cyano-4-methylaniline
Formel: C₈H₈N₂
Smeltepunkt: 88…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017608
CAS-nummer: 50670-64-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III