5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H32586.03
H32586.06
H32586.03EA
791
DKK
H32586.03
H32586.06
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 216766-13-1
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
MDL No.: MFCD09864699
Formel:
C₇H₆F₃NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09864699 CAS-nummer: 216766-13-1 |