5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
H61282.06 H61282.14
H61282.06EA 1080 DKK
H61282.06 H61282.14
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226880
CAS-nummer: 198477-89-3