2-Methylbutyryl chloride 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DL-2-Methylbutyryl chloride
414150250 414151000 414150050
ACRO414150250EA 876 DKK
ACRO414150250 ACRO414151000 ACRO414150050
2-Methylbutyryl chloride 98%
2-Methylbutyryl chloride
Formel: C₅H₉ClO
Flammepunkt: 20 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041726
CAS-nummer: 57526-28-0
EINECS: 260-787-3
UN nummer: 2924
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %