2-Ethylbutyryl chloride 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
409821000 409820050 409820250
ACRO409821000EA 1800 DKK
ACRO409821000 ACRO409820050 ACRO409820250
2-Ethylbutyryl chloride 99%
2-Ethylbutyryl chloride
Formel: C₆H₁₁ClO
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018812
CAS-nummer: 2736-40-5
EINECS: 220-359-9
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %