(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H35096.03 H35096.06
H35096.03EA 317 DKK
H35096.03 H35096.06
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00078062
CAS-nummer: 7326-19-4
EINECS: 230-803-3