4-Bromo-1-butyne ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H53367.06
H53367.14
H53367.06EA
1500
DKK
H53367.06
H53367.14
4-Bromo-1-butyne ≥97%
4-Bromo-1-butyne
Purity: 97%
CAS No.: 38771-21-0
Molecular Formula: C4H5Br
Formula Weight: 132.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.481
Boiling Point: 110°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD10000883
Formel:
C₄H₅Br Molekylvægt: 132.99 g/mol Kogepunkt: 110 °C Massefylde: 1.417 Flammepunkt: 24 °C (75 °F) |
MDL Number:
MFCD10000883 CAS-nummer: 38771-21-0 ADR: 3 III |