1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21472.03 B21472.06
B21472.03EA 433 DKK
B21472.03 B21472.06
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 2948-46-1 Molecular Formula: C12H18O2 Formula Weight: 194.28 Melting Point: 142-146° Boiling Point: 167-168°/12mm MDL No.: MFCD00009827
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Kogepunkt: 167…168 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 142…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009827
CAS-nummer: 2948-46-1
EINECS: 220-964-8