2,2,4-Trimethyl-2-pentanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T1962-1G T1962-5G
TCIAT1962-1GEA 501 DKK
TCIAT1962-1G TCIAT1962-5G
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol ≥95.0% (by GC)
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol
Formel: C₈H₁₈O
MDL Number: MFCD00101611
CAS-nummer: 690-37-9
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6420a30ed943eeb6d180d84f3b8c7964578c8551&vid=6420a30ed943eeb6d180d84f3b8c7964578c8551&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %