4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B25222.03
B25222.06
B25222.14
B25222.03EA
472
DKK
B25222.03
B25222.06
B25222.14
4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane ≥98%
4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane
Purity: 98%
CAS No.: 80676-35-3
Molecular Formula: C15H15Cl
Formula Weight: 230.73
Melting Point: 38-42°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD02093918
Formel:
C₁₅H₁₅Cl Smeltepunkt: 38…42 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02093918 CAS-nummer: 80676-35-3 ADR: 8,III |