N(α)-Cbz-L-tryptophan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L07535.06 L07535.14
L07535.06EA 326 DKK
L07535.06 L07535.14
N(α)-Cbz-L-tryptophan ≥98%
N(α)-Cbz-L-tryptophan
Formel: C₁₉H₁₈N₂O₄
Smeltepunkt: 121…126 °C
MDL Number: MFCD00065700
CAS-nummer: 7432-21-5
EINECS: 231-074-4