2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B20043.03
B20043.06
B20043.03EA
562
DKK
B20043.03
B20043.06
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Purity: 98%
CAS No.: 4651-97-2
Molecular Formula: C6H8N2OS
Formula Weight: 156.20
Melting Point: 173-175°
MDL No.: MFCD00052594
Formel:
C₆H₈N₂OS Smeltepunkt: 173…175 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052594 CAS-nummer: 4651-97-2 |