4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22551.03 B22551.06
B22551.03EA 651 DKK
B22551.03 B22551.06
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥99%
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Purity: 99+% CAS No.: 14548-48-2 Molecular Formula: C12H8ClNO Formula Weight: 217.66 Melting Point: 107-109° MDL No.: MFCD00006431
Formel: C₁₂H₈ClNO
Molekylvægt: 217.66 g/mol
Smeltepunkt: 107…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006431
CAS-nummer: 14548-48-2
EINECS: 238-587-2