5-Nitro-2-picoline 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61750.06 H61750.14
H61750.06EA 893 DKK
H61750.06 H61750.14
5-Nitro-2-picoline 95%
5-Nitro-2-picoline
Formel: C₆H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114179
CAS-nummer: 21203-68-9