4-Acetyl-2-chloropyridine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33619.03 H33619.06
H33619.03EA 1170 DKK
H33619.03 H33619.06
4-Acetyl-2-chloropyridine ≥97%
4-Acetyl-2-chloropyridine
Formel: C₇H₆ClNO
Smeltepunkt: 37…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07699406
CAS-nummer: 23794-15-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III