2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,6-Dichloro-4-methylnicotinonitrile, 2,6-dichloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyano-4-methylpyridine
D3346-25G
D3346-5G
TCIAD3346-25GEA
583
DKK
TCIAD3346-25G
TCIAD3346-5G
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Formel:
C₇H₄Cl₂N₂ Molekylvægt: 187.03 g/mol Kogepunkt: 118°C |
MDL Number:
MFCD00052633 CAS-nummer: 875-35-4 EINECS: 212-873-7 UN nummer: 3439 ADR: 6.1 III |
|
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 109.0 to 113.0 deg-C |