2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H55981.03
H55981.06
H55981.03EA
689
DKK
H55981.03
H55981.06
2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
2-Acetyl-6-bromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 49669-13-8
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 51-55°
MDL No.: MFCD00272200
Formel:
C₇H₆BrNO Smeltepunkt: 51…55 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00272200 CAS-nummer: 49669-13-8 |