1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B25628.06
B25628.14
B25628.06EA
638
DKK
B25628.06
B25628.14
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98%
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 77301-42-9
Molecular Formula: C13H14O2
Formula Weight: 202.25
Melting Point: 111-112°
MDL No.: MFCD01632581
Formel:
C₁₃H₁₄O₂ Smeltepunkt: 111…112 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01632581 CAS-nummer: 77301-42-9 |