Sodium phenoxide trihydrate zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium phenolate trihydrate
MQ200
8.20873.0100 8.20873.0500
8.20873.0100EA 435 DKK
8.20873.0100 8.20873.0500
Sodium phenoxide trihydrate zS, Sigma-Aldrich®
Sodium phenoxide trihydrate
Formel: C₆H₅NaO·3H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149636
CAS-nummer: 156150-40-2
EINECS: 205-347-3
UN nummer: 2905
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 56 - 61 °C
Molar Mass 170.13 g/mol